Första hjälpen skyltar
Leverantör: Orkla Care AB / Cederroth
1735 1738 1740
CEDE1735EA 385 SEK
CEDE1735 CEDE1738 CEDE1740
Första hjälpen skyltar
Skyltar
Fluorescerande skyltar i hårdplast som lyser i mörkret efter uppladdning i dagsljus eller annan ljuskälla.  Dubbelsidig för montering som flaggskylt eller hängande från taket.
Certifikat: Uppfyller DIN 67510.