Natriumhydroxid 10%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Fara
|
1.00232.9025
1.00232.9950
1.00232.9025EA
0
SEK
1.00232.9025
1.00232.9950
Natriumhydroxid 10%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 9…10 °C Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |