Sample containers with screw cap
Leverantör: DELTALAB
409802 409852
216-4045EA 5750 SEK
216-4045 DELT409852
Sample containers with screw cap
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, ultra clear with PE screw caps
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Straight-walled containers for sample collection, storage and transport.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904