VWR® Nitrile Extra Light, Handskar, nitril
Leverantör: VWR Collection
112-4193EA 167 SEK
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Handskar, nitril
Handskar
These thin, ambidextrous gloves are suitable for use in medical applications, food processing and for general lab requirements in non hazardous areas.
  • Osterila, puderfria med greppmönster på fingertopparna
  • Mycket tunna: god elasticitet för god komfort vid användning
  • Fria från ftalater/mjukgörare och allergiframkallande latexproteiner; särskilt hudvänlig för användare med latexallergi
  • Rullad kant för enklare på- och avtagning
  • Tunna och med greppmönster på fingertopparna för utmärkt grepp
Certifikat: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D6319, ASTM F1671; MDR Class 1; PPE Cat. III
Food contact approved.
Observera: * Thickness is double measured, minimum values