Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Leverantör: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 48 SEK
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Masker Andningsskydd, engångs Andningsskydd, partiklar
Dessa andningsmasker med sömlöst nackband för en bekväm, säker passform och kanter med mjukt material för bättre komfort och högre användaracceptans. Masken uppfyller kraven i dolomittestet. Modellen är kompatibel med uvex skyddsglasögon.
  • Innovativ design av näsbryggan och mjuk tätning för anpassning till alla ansiktsformer
  • Utandningsventil underlättar luftutbytet och minskar ansamlingen av värme och fukt i masken
  • Justerbar näsbygel ger utmärkt individuell passform
  • Tätning vid ansiktets övre del får masken att sitta stadigare och ger bättre komfort
  • Aktivt kolfilter, lämpligt för svetsarbete
  • Tätningsfläns i mjukt skum minskar risken för läckage och ger god passform (FFP3-modellerna)
Färg: Vit