N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin ≥99.9% för elektrofores
Leverantör: G Biosciences
Fara
RC-101 RC-102
RC-101EA 2350 SEK
RC-101 RC-102
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin ≥99.9% för elektrofores
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Formel: C₆H₁₆N₂
Smältpunkt: –64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008335
CAS nummer: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0320ab52c55c0a8f98cf324d8fbd54d6e93a74a0&vid=3bd937bb4b32baa2c35887ef04b14f9a10cc0dce&prid=web&clid=SAPDAM