Glass microfibre filters without binder
Leverantör: Sartorius
13440-130-K
13440-44-Q
13440-50-Q
13440-100-K
FT-3-1101-125
FT-3-1105-025
FT-3-1105-050
FT-3-1101-055
FT-3-1103-047
FT-3-1103-025
FT-3-1101-150
FT-3-1101-110
FT-3-1101-070
FT-3-1103-100
FT-3-1101-047
FT-3-1101-025
FT-3-1101-090
FT-3-1105-125
FT-3-1103-055
FT-3-1103-090
FT-3-1105-110
FT-3-1105-090
FT-3-1105-055
FT-3-1105-047
FT-3-1104-025
FT-3-1103-150
FT-3-1103-125
FT-3-1103-110
13440-47-Q
13440-42-Q
FT-3-1102-110
FT-3-1102-150
FT-3-1101-080
FT-3-1102-090
FT-3-1104-013
FT-3-1104-047
FT-3-01110-090
FT-3-01110-110
FT-3-1101-050
FT-3-1101-185
FT-3-1101-240
FT-3-1102-025
FT-3-1102-047
FT-3-1102-050
FT-3-1102-070
FT-3-1102-100
FT-3-1102-125
FT-3-1103-050
FT-3-1103-070
FT-3-1103-185
FT-3-1104-050
FT-3-1104-070
FT-3-1104-090
FT-3-1104-100
FT-3-1104-110
FT-3-1104-150
FT-3-1105-070
FT-3-01110-050
FT-3-1106-047
FT-3-1106-055
FT-3-1106-125
FT-3-1105-142
FT-3-1106-025
FT-3-1106-090
FT-3-1106-110
FT-3-1104-045
FT-3-1106-070
FT-3-01110-070
FT-3-1101-037
FT-3-1103-142
FT-3-01147-090
FT-3-1106-037
SART13440-130-KEA
3225
SEK
SART13440-130-K
SART13440-44-Q
512-0085
SART13440-100-K
516-7103
513-0076
516-7117
516-7098
516-7109
516-7108
516-7104
516-7102
516-7099
516-7112
516-7097
516-7096
516-7101
516-7120
516-7110
516-7111
516-7119
513-0078
516-7118
513-0077
516-7116
516-7115
516-7114
516-7113
SART13440-47-Q
SART13440-42-Q
516-7106
516-7107
SARTFT-3-1101-080
516-7105
SARTFT-3-1104-013
SARTFT-3-1104-047
SARTFT-3-01110-090
SARTFT-3-01110-110
SARTFT-3-1101-050
SARTFT-3-1101-185
SARTFT-3-1101-240
513-0095
SARTFT-3-1102-047
SARTFT-3-1102-050
SARTFT-3-1102-070
SARTFT-3-1102-100
SARTFT-3-1102-125
SARTFT-3-1103-050
513-0096
SARTFT-3-1103-185
SARTFT-3-1104-050
SARTFT-3-1104-070
SARTFT-3-1104-090
SARTFT-3-1104-100
SARTFT-3-1104-110
SARTFT-3-1104-150
SARTFT-3-1105-070
SARTFT-3-01110-050
SARTFT-3-1106-047
SARTFT-3-1106-055
SARTFT-3-1106-125
SARTFT-3-1105-142
SARTFT-3-1106-025
SARTFT-3-1106-090
SARTFT-3-1106-110
SARTFT-3-1104-045
SARTFT-3-1106-070
SARTFT-3-01110-070
SARTFT-3-1101-037
SARTFT-3-1103-142
SARTFT-3-01147-090
SARTFT-3-1106-037
Glass microfibre filters without binder
Filter
Glasfiberfilter
SPECIFIKATIONER
Klass | 13440 | MGF | MGC | MGA | MGD | MGB | MG 160 | MGG | MG 550-HA |
Environmentally Preferable | |||||||||
Vikt | 99,2 g/m² | 75 g/m² | 52 g/m² | 52 g/m² | 120 g/m² | 143 g/m² | 75 g/m² | 64 g/m² | 65 g/m² |
Tjocklek | 0,44 mm | 0,40 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,53 mm | 0,70 mm | 0,37 mm | 0,28 mm | 0,30 mm |
Partikelretention | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,2 µm | 1,6 µm | 2,7 µm | 1,0 µm | 1,2 µm | 1,5 µm | 1,5 µm |
Filtreringshastighet | - | 185 s (Herzberg) | 66 s (Herzberg) | 40 s (Herzberg) | 18 s (Herzberg) | 100 s (Herzberg) | - | 38 s (Herzberg) | - |
Max. temperature | 500 °C | 500 °C | 500 °C | 500 °C | 500 °C | 500 °C | 500 °C | 500 °C | 550 °C |