SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 och narc™-2
Leverantör: Avantor
7225-04EA 0 SEK
7225-04 7221-03
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 och narc™-2
Kromatografikolonn
Standard ultra-rena PP SPE-kolonner används för prover från 0,2 till 10 ml när standardhastighet, återställning och slutkoncentration krävs. Dessa kolonner är idealiska för separering av läkemedel och små molekyler. Kolonnerna är vakuumpackade för att bevara sorbentprestanda. Det optimerade rundkantade röret och frits är tillverkade i ultra-rena polymerer. Rören passar de flesta processorer och ställ.
  • Kiselbaserat
  • Extraktion av föreningar från provlösningsvolymer från ett fåtal hundra µl upp till 1 L
  • Bearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering
Allmänna tillämpningar: narc™-1 extraktionskolonner är ett mixed mode för separering av karboxy-tetrahydrocannabinol (THC) metaboliter från urin. narc™-2 engångs extraktionskolonner används i typfallet för separering av hydrofoba/basiska analyter (kokain, bensoylecognin) från urin.
Dessa SPE-kolonner kan användas i Reversed Phase-läge.