Smalporiga beredningsförpacknngar, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverantör: Avantor
7025-00EA 0 SEK
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
Smalporiga beredningsförpacknngar, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbenter för kromatografi Material för Flashkromatografi
Förpackningsmaterial för preparativ kromatografi vid lågt tryck samt flashkromatografi Kemiskt stabilt från pH 2 till 8,5. De skadas inte genom användning av rengörings- och antimikrobiella medel såsom natriumazid, utspädda vattenhaltiga lösningar av trifluorättiksyra och ättiksyra, organiska lösningsmedel såsom metanol och acetonitril och koncentrerade vattenhaltiga lösningar av salter och urea. Förpackningarna innehåller oregelbundet formade partiklar.