SPE-glaskolonnprocessorer, J.T. Baker®
Leverantör: Avantor
7208-00EA 39525 SEK
7208-00 6998-00
SPE-glaskolonnprocessorer, J.T. Baker®
Vakuumfällor
Dessa glaskolonnprocessorer är specialdesignade glasvakuumkamrar som gör det möjligt att köra multipla prover samtidigt. Glaskammaren ger obehindrad överblick över proverna när som helst.
  • Körning av flera prover samtidigt
  • Obehindrad överblick över proverna
  • Specialdesignade glasvakuumkamrar
SPE-12G processorn gör det möjligt att bearbeta upp till 12 prover samtidigt och har 12 beslag av Luer-typ, 12 individuella flödeskontrollkranar, 12 provtagningsnålar i polypropylen, vakuummätare/fyllare, samt ett ställ-set som rymmer ett antal glasvaror.
SPE-24G processorn gör det möjligt att bearbeta upp till 24 prover på 20 till 30 minuter och har 24 beslag av Luer-typ, 24 individuella flödeskontrollkranar, 24 provtagningsnålar i polypropylen, vakuummätare/fyllare, samt ett ställ-set som rymmer ett antal glasvaror.
Leveransinformation: Båda enheterna levereras med ett vakuumgrenrör, ett provtagningsställ med tre stödstolpar, fyra hyllor med justerbar höjd med supportclips samt bruksanvisning.