Skyddshandskar, kemikalieresistenta, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Leverantör: UVEX
6056008 6055711 6056009 6056010 6056011 6055710 6055709 6055708 6056007
UVEX6056008EA 2775 SEK
UVEX6056008 112-4568 UVEX6056009 UVEX6056010 UVEX6056011 112-4567 112-4566 112-4565 UVEX6056007
Skyddshandskar, kemikalieresistenta, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
Handskar
Lätta skyddshandskar med specialbeläggning i nitrilbutadiengummi och den innovativa tekniken Xtra Grip som kombinerar resistens mot fetter, mineraloljor och många kemikalier med utmärkt komfort och flexibilitet. Fodret i interlockstickad bomull känns behagligt mot huden och reglerar temperaturen inuti handsken.
  • Ergonomisk passform, hög flexibilitet
  • God resistens mot många kemikalier
  • Utmärkt vått- och torrgrepp
  • Flerskiktsdesign för hög motståndstid
  • Bomullsfoder för god absorption av vattenånga
Idealiska för användning inom bilindustri, kemisk industri och i laboratorier.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue/black
EN 374 (JKL), EN 388 (3121), Cat. III
Certifikat: SS-EN 388:2016 (3121X), SS-EN ISO 374-1:2016 (JKNOPT); Kat. III
OEKO-Tex® Standard 100