Kiselgel 60, irregular 60 - 200 µm för flashkromatografi
Leverantör: VWR Chemicals
84893.290EA 680 SEK
84893.290 84893.320 84893.360 84893.460
Kiselgel 60, irregular 60 - 200 µm för flashkromatografi
Kiselgel
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kokpunkt: 2230 °C
Smältpunkt: >1600 °C
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Specifikation testresultat
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 63 µm) Max. 5 %
Particle size ( 200 µm) Max. 5 %