Skyddshandskar, skärskydd, uvex C500 foam
Leverantör: UVEX
6049409 6049410 6049411 6049407 6049408
112-4496EA 3300 SEK
112-4496 112-4497 112-4498 112-4494 112-4495
Skyddshandskar, skärskydd, uvex C500 foam
Handskar
Handskar i bambu-rayon/Dyneema®/glasfiber/polyamid med beläggning i HPE Soft Grip skum på handflata och fingrar. Bamboo TwinFlex® tekniken ger maximalt skydd mot skärskador, utmärkt nötningsbeständighet och enastående komfort vid användning. Lämpliga för användning med tryckkänsliga industriskärmar.
  • Tål kontaktvärme upp till 100 °C
  • Utmärkt fingerrörlighet, hög nötningsbeständighet
  • Hög komfort och taktilkänsla tack vare den innovativa SoftGrip beläggningen
  • Högsta skärskydd
  • Silikonfri enligt tryckprov
  • Fuktbeständiga
Typiska användningsområden: bilindustri, byggindustri, bryggerier/dryckesindustri, glasindustri, underhåll/service, metallindustri, monteringsarbete, pappersindustri, frakt/logistik, transportarbete.
Colour: Lime/anthracite
EN 388 (4542)
Certifikat: SS-EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100