Fatpumpar, rostfritt stål
Leverantör: asecos
18908 18909 16923 16924 16925 16926
MSGA18908EA 0 SEK
MSGA18908 MSGA18909 MSGA16923 MSGA16924 MSGA16925 MSGA16926
Fatpumpar, rostfritt stål
Pumpar Fatpumpar
Fatpump i rostfritt stål, packningar i PTFE. Fatpump med 1,2m utloppsslang och urladdningsbåge, för elektriskt ledande brandfarliga vätskor. Kan användas i Zon 0 och 1. Explosionsgrupp II A.
  • Finns med flexibelt eller vinklad utlopp