SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Leverantör: Avantor
7087-02EA 2500 SEK
7087-02 7087-26
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Kromatografikolonn
BAKERBOND spe™ kolonner är engångs PP-kolonner förhandsförpackade med högkapacitetssorbenter som sitter mellan två 20 µm PE frits.
  • Kiselbaserat
  • Extraktion av föreningar från provlösningsvolymer från ett fåtal hundra µl upp till 1 L
  • Bearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering
Allmänna tillämpningar: icke-joniska, icke-polära till måttligt polära analyter.
Dessa SPE-kolonner kan användas i Reversed Phase-läge.
Förpackning: Vissa kolonner finns tillgängliga i en foliefodrad fibertrumma, under namnet Jumbo Pack. Kolonnerna är löst förpackade i foliefodret för att eliminera besväret med att öppna enskilda påsar.