Kiselgeler för preparativ kromatografi, lågt tryck, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
7024-00EA 5025 SEK
7024-00 7024-02 7024-05
Kiselgeler för preparativ kromatografi, lågt tryck, J.T.Baker®
Sorbenter för kromatografi Material för HPLC
These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect flow rates and separation performance.
  • Hög yta förbättrar produktiviteten
  • Fördelningen av smala porstorlekar skärper topparna och förbättrar upplösningen