Skyddshandskar, skärskydd, Check & Go Green PU 5
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
2332545/8 2332545/10 2332545/7 2332545/9 2332545/11
112-4657EA 0 SEK
112-4657 112-4654 112-4656 112-4658 112-4655
Skyddshandskar, skärskydd, Check & Go Green PU 5
Handskar
Stickade handskar i polyamid/HPPE fibrer/elastan och glasfibrer (utvändigt) med grön PU-beläggning på handflatan. Perfekta vid hantering av vassa objekt i oljig eller fet miljö.
  • Den täta stickningen (grovlek 13) gör handsken stark, begränsar inträngning av smuts och bibehåller fingertoppskänslan
  • Ventilerad baksida förbättrar andningsförmågan
  • PU-beläggning över handflatan och fingertopparna ger utmärkt nötningsbeständighet och skydd mot olja
  • Kompositfibrer helt skyddade av polyamid ökar sticktåligheten
  • Färgkod högst upp på handen och färgen på beläggningen hjälper säkerhetsansvarig och personal att identifiera nivån på skärskyddet visuellt
Typiska användningsområden: bil- och komponenttillverkning, flygindustri, catering, energi och el, glasindustri, metall och pappersindustri, logistik och underhåll.
Gauge: 13
Colour: White/green
EN 388 (4543); Cat. II
Certifikat: SS-EN 388:2016 (3X43C); kat. II