Skyddsglasögon, IRI-s
Leverantör: Bollé Safety
IRIPSI IRIDPSI2.5 IRIPSF IRIDPSI1.5 IRIDPSI3 IRIDPSI2
111-1751EA 290 SEK
111-1751 111-1756 111-1750 111-1753 111-1755 111-1754
Skyddsglasögon, IRI-s
Skyddsglasögon
These universal safety glasses are ultra-modular and adaptable to every individual thanks to the B-Flex shape memory bridge.
  • Justerbara, glidfria och ergonomiska skalmar
  • Mjuk B-Flex näsbrygga som är fullt justerbar och passar alla ansiktsformer perfekt tack vare formminnesmaterialet
  • Imskyddsbehandling (på båda sidorna av linsen) förhindrar imbildning i de mest utmanande situationer
  • Finns även med dioptriska korrigerande linser
  • Finns med eller utan läsområde (endast genomskinlig version)
Vikt: 27 g
Certifikat: SS-EN 166, SS-EN 170