Natriumklorid för vattenavhärdarsystemet
Leverantör: SMEG
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
980103 SALE
SMEG980103EA 635 SEK
SMEG980103 SMEGSALE
Natriumklorid för vattenavhärdarsystemet
Natriumklorid
Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Kokpunkt: 1413
Smältpunkt: 801
MDL Number: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599