Pharma Zone-provtagare, Novartos Uno
Leverantör: BÜRKLE
5358-0140 5358-1001 5358-0120 5358-1400 5358-0110 5358-0600 5358-0105 5358-0115 5358-0125 5358-0130 5358-0135 5358-0103 5358-0100 5358-0630 5358-1030 5358-1430 5358-1011
300-0124EA 2350 SEK
300-0124 300-0127 300-0122 300-0128 300-0120 300-0125 300-0119 300-0121 300-0123 300-0201 BURK5358-0135 BURK5358-0103 BURK5358-0100 331-0377 331-0378 331-0379 BURK5358-1011
Pharma Zone-provtagare, Novartos Uno
Provtagare Provtagare, fasta ämnen
Novartos Uno sampler with two or three sample chambers, for one sample zone.
  • Novartos Uno for targeted sampling
  • The sample inserts fit precisely and can easily be replaced
  • Inserts are available in volumes from 0 to 4,0 ml (alternative sample volumes in increments of 0,1 ml on request)
  • The insertion depths can easily be read from the laser-engraved depth scale
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
  • Groove-free and electro-polished
  • 25 mm Ø
Det är nu möjligt att utföra en dubbelprovtagning utan att föra in lansetten upprepade gånger i bulkmaterialet. Blandning förhindras huvudsakligen på det här sättet. En betydande fördel med Novartos är den enkla rengöringen. Total fyllning och tömning av provkamrarna har förbättrats betydligt med hjälp av datoroptimerad geometri. Det finns inga springor eller döda utrymmen där provtagningsrester kan samlas. Novartos Uno för målinriktad provtagning med två provtagningskammare, för en provtagningszon.