Container, conical, with screw cap, Corning® Gosselin™
Leverantör: Corning
PN200-01 PN200-03
GOSSPN200-01EA 3800 SEK
GOSSPN200-01 GOSSPN200-03
Container, conical, with screw cap, Corning® Gosselin™
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PP, with screw caps.
  • Storage sampling and transport of liquid and solid samples
  • wide range of colours
  • Excellent shock-resistance
Intended for use on agri-food production lines, easily identifiable. Spatula provided in pot to facilitate
coproculture.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904