Sample containers, with screw cap
Leverantör: DELTALAB
409752 409756 409756.B
DELT409752EA 3600 SEK
DELT409752 DELT409756 DELT409756.B
Sample containers, with screw cap
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904