Sample container with screw cap
Leverantör: DELTALAB
409511 409711 409702 409726 409701 409726.G
216-4051EA 3050 SEK
216-4051 216-4052 216-4100 DELT409726 DELT409701 DELT409726.G
Sample container with screw cap
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904