SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Leverantör: Avantor
7020-01EA 4900 SEK
7020-01 7020-02 7020-06 7020-07 7020-03 7020-08 7334-03 7334-06 7334-07 7020-27 7020-26 7020-23 7020-00 7020-13 7334-04 7334-08
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Kromatografikolonn
BAKERBOND spe™ kolonner är engångs PP- eller glaskolonner som är förhandsförpackade med högkapacitetssorbenter som sitter mellan två 20 µm PE frits.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum or positive pressure
Allmänna tillämpningar: icke-joniska, icke-polära till måttligt polära analyter.
Dessa SPE-kolonner kan användas i Reversed Phase-läge.
Förpackning: Vissa kolonner finns tillgängliga i en foliefodrad fibertrumma, under namnet Jumbo Pack. Kolonnerna är löst förpackade i foliefodret för att eliminera besväret med att öppna enskilda påsar.