Arbetsskor, träskor, The Original, 7030/7031
Leverantör: Abeba
7030/39 7030/40 7030/41 7030/46 7030/47 7031/37 7031/42 7031/35
ABEB7030/39EA 625 SEK
ABEB7030/39 ABEB7030/40 ABEB7030/41 ABEB7030/46 ABEB7030/47 114-8151 114-8156 114-8149
Arbetsskor, träskor, The Original, 7030/7031
Skor och kängor
Antistatiska träskor med ovandel i läder och sula med kors/cirkel profilering som tål animaliska fetter, olja och bensin.
  • Innersula av läder
  • Sanitized® behandling minskar lukt och bakterietillväxt
  • Vikbar och justerbar hälrem
Colour: Black
Färg: svart
Certifikat: SS-EN ISO 20347:2012, TÜV GS-testade, OB, FO, SRC.