Sample containers, with screw cap
Leverantör: DELTALAB
309552 309526 309502
DELT309552EA 4775 SEK
DELT309552 DELT309526 DELT309502
Sample containers, with screw cap
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904