Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
13861-5 13861-25
CAYM13861-5EA 935 SEK
CAYM13861-5 CAYM13861-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
MDL Number: MFCD00010733
CAS nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5