2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 2075 SEK
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Smältpunkt: 121…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03411341
CAS nummer: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III