9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 9-Bromononan-1-ol
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 1600 SEK
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formel: C₉H₁₉BrO
MW: 223,15 g/mol
Kokpunkt: 125…126 °C (2 mmHg)
Smältpunkt: 33…35 °C
Flampunkt: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00063348
CAS nummer: 55362-80-6