4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% i vatten
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
H59917.AK H59917.K2
H59917.AKEA 1450 SEK
H59917.AK H59917.K2
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% i vatten
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formel: C₆H₆O₄S
MW: 174,17 g/mol
Densitet: 1,337
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673723
CAS nummer: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8,II