3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2786-5G T2786-25G
TCIAT2786-5GEA 805 SEK
TCIAT2786-5G TCIAT2786-25G
3-(Trifluoromethyl)pyridine ≥98.0%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Kokpunkt: 113°C
Flampunkt: 23°C
MDL Number: MFCD00100032
CAS nummer: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %