Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 2200 SEK
H60146.AP H60146.K4
Terpineol, mixture of isomers ≥98%
Terpineol, mixture of isomers
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Kokpunkt: 213…218 °C
Smältpunkt: 31…36 °C
Densitet: 0,934
Flampunkt: 91 °C (196 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00166983
CAS nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1