N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 1100 SEK
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholine
Formel: C₇H₁₅NO₂
Kokpunkt: 240…241 °C
Densitet: 1,049
Flampunkt: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01713533
CAS nummer: 4441-30-9