1-Hexanethiol ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
H0103-25ML
H0103-500ML
TCIAH0103-25MLEA
230
SEK
TCIAH0103-25ML
TCIAH0103-500ML
1-Hexanethiol ≥96.0%
1-Hexanethiol
Formel:
C₆H₁₄S Kokpunkt: 152°C Smältpunkt: –81°C Densitet: 0,85911 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 30°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004909 CAS nummer: 111-31-9 EINECS: 203-857-0 UN: 1228 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |