Tris(perfluorobutyl)amine >60.0% for mass spectrometry
Leverantör: TCI
|
Varning
|
P0074-25G
P0074-100G
TCIAP0074-25GEA
1100
SEK
TCIAP0074-25G
TCIAP0074-100G
Tris(perfluorobutyl)amine >60.0% for mass spectrometry
Tris(perfluorobutyl)amine
Formel:
C₁₂F₂₇N Kokpunkt: 178°C Smältpunkt: –55 °C Densitet: 1,883 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000436 CAS nummer: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |