Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 3600 SEK
H61542.14 H61542.22
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆FNO₄
Kokpunkt: 109 °C (1 mmHg)
Smältpunkt: 56…59 °C
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00196161
CAS nummer: 329-59-9