Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
H61307.14
H61307.06
H61307.14EA
5425
SEK
H61307.14
H61307.06
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆FNO₄ Smältpunkt: 35…37 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03425619 CAS nummer: 393-85-1 |