4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 1525 SEK
H61975.06 H61975.14
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 199…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272137
CAS nummer: 6319-40-0