1,2,3-Tribromopropane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43967.0050 8.43967.0250
8.43967.0050EA 1340 SEK
8.43967.0050 8.43967.0250
1,2,3-Tribromopropane för syntes, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Tribromopropane
Formel: BrH₂CBrCHCH₂Br
MW: 280,78 g/mol
Kokpunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 16 °C
Densitet: 2,43 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017884
CAS nummer: 96-11-7
EINECS: 202-478-8
Merck Index: 12,09745