5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
H61979.09
H61979.18
H61979.09EA
1125
SEK
H61979.09
H61979.18
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₇BrO₂ Smältpunkt: 56…60 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00191850 CAS nummer: 1450-75-5 |