Xylenol orange disodium salt för spektrofotometri, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: 3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulphonephthalein disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
52097-1G 52097-5G
52097-1GEA 539 SEK
52097-1G 52097-5G
Xylenol orange disodium salt för spektrofotometri, Supelco®
Xylenol orange disodium salt
Reagent for spectrophotometric determination of metal ions
Formel: C₃₁H₃₀N₂Na₂O₁₃S
MDL Number: MFCD00014580
CAS nummer: 1202864-39-8
EINECS: 216-553-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61dbf026e9146752269a2458fb3542cca240e4f7&vid=d8bdd019f78b35e8a24e0c6a1454dcd5e93e0672&prid=web&clid=SAPDAM