Luff-Schoorls reagens 25 g/L volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
|
Varning
|
34400-1L
34400-5L-VP
34400-1LEA
745
SEK
34400-1L
34400-5L-VP
Luff-Schoorls reagens 25 g/L volumetrisk lösning, Fluka™
Luff-Schoorls reagens
Specifikation testresultat
Assay of CuSO₄*5H₂O | 24.9 - 25.1 g/l |
pH | 9.3 - 9.4 |