4-Metylstyren ≥96.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Etenyl-4-metylbenzen
Stabilization: med 4-tert-Butylpyrokatekol
M0428-25ML M0428-500ML M0428-100ML
TCIAM0428-25MLEA 215 SEK
TCIAM0428-25ML TCIAM0428-500ML TCIAM0428-100ML
4-Metylstyren ≥96.0% stabilised
4-Metylstyren
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 175°C
Smältpunkt: –34 °C
Densitet: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 45°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008621
CAS nummer: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&vid=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %