3-Phenylpiperidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
P2006-5G
P2006-1G
TCIAP2006-5GEA
3925
SEK
TCIAP2006-5G
TCIAP2006-1G
3-Phenylpiperidine ≥98.0%
3-Phenylpiperidine
Formel:
C₁₁H₁₅N Kokpunkt: 126°C Smältpunkt: 15°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00804860 CAS nummer: 3973-62-4 EINECS: 223-602-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |