Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: PCA
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 935 SEK
CAYM11138-1 CAYM11138-5
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kokpunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 246…248 °C
Densitet: 0,942 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00149413
CAS nummer: 499-80-9
EINECS: 207-892-2