2,4-Dibromothiazole ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 1500 SEK
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromothiazole ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
MW: 242.92 g/mol
Smältpunkt: 80…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318994
CAS nummer: 4175-77-3