2-Phenylthiophene 95%
Leverantör: Thermo Scientific
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 945 SEK
H60819.03 H60819.06
2-Phenylthiophene 95%
2-Phenylthiophene
Formel: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Kokpunkt: 256 °C
Smältpunkt: 34…36 °C
Flampunkt: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00130080
CAS nummer: 825-55-8