3-Butyne-1-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
B0799-25ML B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA 775 SEK
TCIAB0799-25ML TCIAB0799-5ML
3-Butyne-1-ol ≥97.0%
3-Butyne-1-ol
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: –64 °C
Densitet: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 36°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002955
CAS nummer: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&vid=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %