4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T2781-5G
T2781-1G
TCIAT2781-5GEA
1200
SEK
TCIAT2781-5G
TCIAT2781-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥98.0%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formel:
C₄H₇F₃O MW: 128,09 g/mol Kokpunkt: 125°C Densitet: 1,217 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 52°C |
MDL Number:
MFCD00041483 CAS nummer: 461-18-7 UN: 1987 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |