6-Methyl-2-pyridone
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
SB01977EA SB01977EE
MAYBSB01977EAEA 0 SEK
MAYBSB01977EA MAYBSB01977EE
6-Methyl-2-pyridone
6-Methyl-2-pyridone
Formel: C₆H₇NO
Kokpunkt: 283…284 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 159…160 °C
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006279
CAS nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5